Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃N
Ponto de ebulição: 92…93 °C/4mmHg
Densidade: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001913
Número CAS: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1993
ADR: 3,III