Print…
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 144 EUR
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₇BFNO₃
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368239
Número CAS: 957120-32-0