Print…
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 771 EUR
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid
Fórmula: C₁₀H₉BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475865
Número CAS: 957035-06-2