Print…
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 161 EUR
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 79…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004352
Número CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5