Print…
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 97%
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004339
Número CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7