Print…
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Fórmula: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004327
Número CAS: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4