Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7692T-25G PC7692T-5G PC7692T-100G
APOSPC7692T-25GEA 62.5 EUR
APOSPC7692T-25G APOSPC7692T-5G APOSPC7692T-100G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Ponto de Fusão: 46…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00126489
Número CAS: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8,III