Print…
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7692-5G PC7692-1G PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA 24.8 EUR
APOSPC7692-5G APOSPC7692-1G APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Ponto de Fusão: 146…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082626
Número CAS: 158063-66-2