Print…
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Peso Molecular: 202.1600 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236239
Número CAS: 243659-15-6