Print…
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 94.8 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009724
Número CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1