Print…
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)furan-2,5-dione
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 377 EUR
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Fórmula: C₅HF₃O₃
Ponto de ebulição: 93 °C/65mmHg
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153287
Número CAS: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8,III