Print…
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 219 EUR
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Fórmula: C₇H₆F₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205809
Número CAS: 175277-44-8