Print…
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 364 EUR
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₃
Peso Molecular: 158.08 g/mol
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190646
Número CAS: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8 III