Print…
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 51 EUR
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Fórmula: C₅H₇F₃O₃
Peso Molecular: 172.1 g/mol
Ponto de ebulição: 257 °C
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039531
Número CAS: 338-03-4
UN: 3261
ADR: 8 III