Print…
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7668L-1G PC7668L-5G PC7668L-25G
APOSPC7668L-1GEA 0 EUR
APOSPC7668L-1G APOSPC7668L-5G APOSPC7668L-25G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Fórmula: C₇H₉F₃O
Ponto de ebulição: 71…73 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102125
Número CAS: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III