Print…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC7668D-1G PC7668D-5G PC7668D-25G
APOSPC7668D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7668D-1G APOSPC7668D-5G APOSPC7668D-25G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₁F₃O₂
Peso Molecular: 196.17 g/mol
Ponto de Fusão: 71…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220049
Número CAS: 95233-30-0