Print…
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7668-25G PC7668-5G PC7668-100MG
APOSPC7668-25GEA 487 EUR
APOSPC7668-25G APOSPC7668-5G APOSPC7668-100MG
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 158…163 °C
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1,318 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014374
Número CAS: 69056-67-3
UN: 3261
ADR: 8,III