Print…
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7666-1G PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA 116 EUR
APOSPC7666-1G APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClF₃N₃O₂S
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689729
Número CAS: 1006441-36-6
UN: 3261
ADR: 8,III