Print…
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 74.1 EUR
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Peso Molecular: 216.16 g/mol
Ponto de Fusão: 230…234 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002696
Número CAS: 16642-92-5