Print…
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Peso Molecular: 216.16 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 132…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004393
Número CAS: 779-89-5