Print…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 369 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 78…79 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153087
Número CAS: 189278-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III