Print…
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 109 EUR
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Peso Molecular: 225.01 g/mol
Ponto de ebulição: 182
Ponto de Fusão: 21
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083543
Número CAS: 226717-83-5
UN: 3265
ADR: 8 II