Print…
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 261 EUR
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Fórmula: C₅H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 91 °C/25mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039533
Número CAS: 348-75-4
UN: 3265
ADR: 8,III