Print…
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 125 EUR
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Fórmula: C₁₂H₈FIO
Ponto de Fusão: 45…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368761
Número CAS: 886762-45-4