Print…
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 68.3 EUR
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689790
Número CAS: 937602-15-8