Print…
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689743
Número CAS: 369-26-6