Print…
5-Fluoro-2-methylindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 23.2 EUR
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Fórmula: C9H8FN
Ponto de ebulição: 112…120 °C/0,1mmHg
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093649
Número CAS: 399-72-4