Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 46.4 EUR
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 99%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039299
Número CAS: 224185-19-7