Print…
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 125 EUR
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689795
Número CAS: 116332-61-7