Print…
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7636-1G PC7636-5G PC7636-25G
APOSPC7636-1GEA 281 EUR
APOSPC7636-1G APOSPC7636-5G APOSPC7636-25G
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Benzyl chlorofluoroacetate
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Ponto de ebulição: 125…126 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862039
Número CAS: 243659-11-2