Print…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 37.7 EUR
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆ClF₃
Ponto de ebulição: 68 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 19 °C
Densidade: 1,315 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040772
Número CAS: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8,II