Print…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Fórmula: C₈H₆ClF₃
Ponto de ebulição: 68…70 °C/12mmHg
Densidade: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000908
Número CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II