Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 109 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 65…66 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 1,546 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000403
Número CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II