Print…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₆BrF₃
Ponto de ebulição: 69 °C/4mmHg
Densidade: 1,565 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000395
Número CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8,II