Print…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 80…82 °C/15mmHg
Densidade: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010220
Número CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8,III