Print…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 161 EUR
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 93…97 °C/28mmHg
Densidade: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008117
Número CAS: 2740-83-2
UN: 2735
ADR: 8,III