Print…
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 259 EUR
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Peso Molecular: 175.15 g/mol
Ponto de ebulição: 108…110 °C/64mmHg
Densidade: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010297
Número CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8 III