Print…
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 64 EUR
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 79…80 °C/3mmHg
Densidade: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004645
Número CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9