Print…
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, N-BOC protected
PC7623-1G PC7623-500MG PC7623-5G
APOSPC7623-1GEA 259 EUR
APOSPC7623-1G APOSPC7623-500MG APOSPC7623-5G
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₅F₃N₂O₄
Peso Molecular: 308.26 g/mol
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689692
Número CAS: 1006492-02-9