Print…
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: DMTSF
PC7613-1G PC7613-5G
APOSPC7613-1GEA 125 EUR
APOSPC7613-1G APOSPC7613-5G
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97%
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₃H₉BF₄S₂
Peso Molecular: 196.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011806
Número CAS: 5799-67-7