Print…
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7611-1G PC7611-500MG PC7611-5G
APOSPC7611-1GEA 346 EUR
APOSPC7611-1G APOSPC7611-500MG APOSPC7611-5G
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇NOF₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689699
Número CAS: 98446-51-6