Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 81.2 EUR
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Peso Molecular: 208.57 g/mol
Ponto de ebulição: 188…190 °C
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000694
Número CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8 II