Print…
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7606-10G PC7606-1G PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA 1350 EUR
APOSPC7606-10G APOSPC7606-1G APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Fórmula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689716
Número CAS: 937601-75-7