Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 174 EUR
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₄S
Peso Molecular: 289,62
Ponto de ebulição: 325
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013456
Número CAS: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8 II