Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 52.2 EUR
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Peso Molecular: 208.57 g/mol
Ponto de ebulição: 184…186 °C
Densidade: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000680
Número CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8 II