Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC7593-1G
PC7593-250MG
PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA
0
EUR
APOSPC7593-1G
APOSPC7593-250MG
APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Fórmula:
C₅H₈F₃NO₂ Ponto de ebulição: 50 °C/0,2mmHg Densidade: 1,345 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD08457648 Número CAS: 914203-47-7 |