Print…
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 3-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile, 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-3-oxopropanenitrile
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 219 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 58…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052315
Número CAS: 27328-86-5