Print…
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7579-100MG PC7579-1G PC7579-250MG PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA 109 EUR
APOSPC7579-100MG APOSPC7579-1G APOSPC7579-250MG APOSPC7579-10MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₇BBrF₃O₃
Peso Molecular: 380.993 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475917
Número CAS: 957066-13-6