Print…
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 229 EUR
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₇BF₄O₃
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475813
Número CAS: 957034-62-7