Print…
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7574-1G PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7574-1G APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Fórmula: C₁₃H₉BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475823
Número CAS: 941294-52-6